4-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17208.06
A17208.14
A17208.06EA
44.6
EUR
A17208.06
A17208.14
4-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 461-82-5
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4630
Odour: Characteristic
Boiling Point: 73-75°/10mm
Beilstein Reference: 2090209
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041314
Fórmula:
C₇H₆F₃NO Ponto de ebulição: 73…75 °C (10 mmHg) Densidade: 1,310 Ponto de Inflamação: 81 °C (178 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041314 Número CAS: 461-82-5 EINECS: 207-317-5 UN: 2810 ADR: 6.1,II |