Print…
4-(Trifluoromethoxy)aniline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
297640025 297640250
ACRO297640025EA 26.1 EUR
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(Trifluoromethoxy)aniline 99%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 83…85 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,31 g/cm³
Ponto de Inflamação: 80 °C
Número MDL : MFCD00041314
Número CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %