Print…
4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B20349.09 B20349.88
B20349.09EA 221 EUR
B20349.09 B20349.88
4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Purity: 97% CAS No.: 22236-10-8 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5052 Odour: Characteristic Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 2804462 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00085005
Fórmula: C₇H₇F₂NO
Peso Molecular: 159.14 g/mol
Ponto de ebulição: 231 °C
Densidade: 1.286
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085005
Número CAS: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III