Print…
4-Fluoro-3-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
155861-100G 155861-25G
SIAL155861-100GEA 184 EUR
SIAL155861-100G SIAL155861-25G
4-Fluoro-3-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-3-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅FN₂O₂
Peso Molecular: 156.12 g/mol
Ponto de Fusão: 96…98 °C
Densidade: 0.43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007833
Número CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5