Print…
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,6-Difluorophenyl isocyanate, 2,6-Difluorophenylisothiocyanate, 1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
308196-1G 308196-5G
SIAL308196-1GEA 86.4 EUR
SIAL308196-1G SIAL308196-5G
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃F₂NS
Ponto de ebulição: 106…107 °C (35 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041047
Número CAS: 207974-17-2
UN: 2930
ADR: 6.1,II