Print…
4-Fluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F14335-10G F14335-5G
SIALF14335-10GEA 97.7 EUR
SIALF14335-10G SIALF14335-5G
4-Fluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Fluorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄FNO
Ponto de ebulição: 42…47 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002023
Número CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II