4-Fluorophenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
A12576.03
A12576.06
A12576.14
A12576.03EA
28.8
EUR
A12576.03
A12576.06
A12576.14
4-Fluorophenyl isocyanate ≥98%
4-Fluorophenyl isocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 1195-45-5
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 55-56°/8mm
Beilstein Reference: 471609
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002023
Fórmula:
C₇H₄FNO Peso Molecular: 137.11 g/mol Ponto de ebulição: 55…56 °C (8 mmHg) Densidade: 1.210 Ponto de Inflamação: 52 °C (125 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002023 Número CAS: 1195-45-5 EINECS: 214-799-0 UN: 3080 ADR: 6.1 II |