Print…
4-Fluorophenyl isocyanate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
119600050 119600250
ACRO119600050EA 49.3 EUR
ACRO119600050 ACRO119600250
4-Fluorophenyl isocyanate 99%
4-Fluorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄FNO
Peso Molecular: 137.11 g/mol
Ponto de ebulição: 42…47 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.206 g/cm³
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002023
Número CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %