3-Fluorophenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-3-isocyanatobenzene
L01496.03
L01496.06
L01496.14
L01496.03EA
24.8
EUR
L01496.03
L01496.06
L01496.14
3-Fluorophenyl isocyanate ≥97%
3-Fluorophenyl isocyanate
Purity: 97+%
CAS No.: 404-71-7
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.5141
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 56-58°/14mm
Beilstein Reference: 774879
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002015
Fórmula:
C₇H₄FNO Peso Molecular: 137.11 g/mol Ponto de ebulição: 56…58 °C (14 mmHg) Densidade: 1.207 Ponto de Inflamação: 41 °C (105 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002015 Número CAS: 404-71-7 EINECS: 206-966-1 UN: 3080 ADR: 6.1 II |