Print…
2-Fluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
159352-25G 159352-5G
SIAL159352-25GEA 105 EUR
SIAL159352-25G SIAL159352-5G
2-Fluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2-Fluorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄FNO
Ponto de ebulição: 41…44 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,222 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001996
Número CAS: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II