2-Fluorophenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 16744-98-2
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5125
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 56-58°/10mm
Beilstein Reference: 1210127
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00001996
Fórmula:
C₇H₄FNO Ponto de ebulição: 56…58 °C (10 mmHg) Densidade: 1,221 Ponto de Inflamação: 50 °C (122 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001996 Número CAS: 16744-98-2 EINECS: 240-804-0 UN: 3080 ADR: 6.1,II |