2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
L15996.03
L15996.MD
L15996.03EA
45.8
EUR
L15996.03
L15996.MD
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
2,5-Difluorophenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 39718-32-6
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 78°/33mm
Beilstein Reference: 2091753
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00013843
Fórmula:
C₇H₃F₂NO Peso Molecular: 155.1 g/mol Ponto de ebulição: 78 °C (33 mmHg) Densidade: 1.323 Ponto de Inflamação: 56 °C (132 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00013843 Número CAS: 39718-32-6 UN: 3080 ADR: 6.1 II |