Print…
2,4-Difluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
250759-25G 250759-5G
SIAL250759-25GEA 104 EUR
SIAL250759-25G SIAL250759-5G
2,4-Difluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₃F₂NO
Ponto de ebulição: 42 °C (6 mmHg)
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001997
Número CAS: 59025-55-7
UN: 3080
ADR: 6.1,II