Print…
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26175.03 H26175.06
H26175.03EA 34.3 EUR
H26175.03 H26175.06
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 124700-41-0 Molecular Formula: C7H4FIO2 Formula Weight: 266.01 Melting Point: 162-165° MDL No.: MFCD03094517
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Ponto de Fusão: 162…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094517
Número CAS: 124700-41-0