Print…
1-Fluoro-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoroiodobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
219428-50G 219428-5G
SIAL219428-50GEA 182 EUR
SIAL219428-50G SIAL219428-5G
1-Fluoro-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄FI
Peso Molecular: 222 g/mol
Ponto de ebulição: 182
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1.9253 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00001052
Número CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7