4-Fluorosalicylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24992.03
B24992.06
B24992.03EA
39.7
EUR
B24992.03
B24992.06
4-Fluorosalicylic acid ≥98%
4-Fluorosalicylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 345-29-9
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 2209124
Fórmula:
C₇H₅FO₃ Ponto de Fusão: 186…190 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153168 Número CAS: 345-29-9 EINECS: 206-459-5 |