Print…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26134.MD H26134.03
H26134.MDEA 47.7 EUR
H26134.MD H26134.03
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 95% CAS No.: 214917-68-7 Molecular Formula: C7H4F2O3 Formula Weight: 174.10 Melting Point: 170-171° dec. MDL No.: MFCD03094500
Fórmula: C₇H₄F₂O₃
Ponto de Fusão: 170…171 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094500
Número CAS: 214917-68-7
EINECS: None