4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H26179.03
H26179.06
H26179.03EA
28.1
EUR
H26179.03
H26179.06
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 395-82-4
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD00673010
Fórmula:
C₈H₇FO₃ Ponto de Fusão: 134…136 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00673010 Número CAS: 395-82-4 |