Print…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26830.03 H26830.09
H26830.03EA 73.4 EUR
H26830.03 H26830.09
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 773873-26-0 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD04116018
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Ponto de Fusão: 126…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116018
Número CAS: 773873-26-0
EINECS: None