Print…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
329045-25G 329045-5G
SIAL329045-25GEA 115 EUR
SIAL329045-25G SIAL329045-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Ponto de ebulição: 92 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 123…124 °C
Número MDL : MFCD00007058
Número CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3