2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22100.06
B22100.14
B22100.06EA
70.9
EUR
B22100.06
B22100.14
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7304-32-7
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 142-144°
Beilstein Reference: 1912835
Fórmula:
C₇H₄FNO₄ Ponto de Fusão: 142…144 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134238 Número CAS: 7304-32-7 |