Print…
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9751-5G PC9751-25G PC9751-100G
APOSPC9751-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9751-5G APOSPC9751-25G APOSPC9751-100G
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Peso Molecular: 155.13 g/mol
Número MDL : MFCD01569397
Número CAS: 446-31-1