Print…
5-Fluoroanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
367982-10G 367982-1G
SIAL367982-10GEA 516 EUR
SIAL367982-10G SIAL367982-1G
5-Fluoroanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
5-Fluoroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055566
Número CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7