Print…

Ácido 4-Fluorobenzoico, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

418846-1G 418846-5G
SIAL418846-1GEA 54.1 EUR
SIAL418846-1G SIAL418846-5G
Ácido 4-Fluorobenzoico, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-Fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₅FO₂
Peso Molecular: 140.11 g/mol
Ponto de ebulição: 254
Ponto de Fusão: 185
Densidade: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002530
Número CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR