Print…
Ácido 3-Fluorobenzoico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F6605-25G F6605-5G
SIALF6605-25GEA 84.6 EUR
SIALF6605-25G SIALF6605-5G
Ácido 3-Fluorobenzoico, Sigma-Aldrich®
Ácido 3-Fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₅FO₂
Peso Molecular: 140.11 g/mol
Ponto de ebulição: 251
Ponto de Fusão: 122
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002489
Número CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0