Print…
Ácido 3,4,5-Trifluorobenzoico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1640-1G T1640-5G
TCIAT1640-1GEA 31 EUR
TCIAT1640-1G TCIAT1640-5G
Ácido 3,4,5-Trifluorobenzoico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido 3,4,5-Trifluorobenzoico
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Peso Molecular: 176.09 g/mol
Ponto de ebulição: 237
Número MDL : MFCD00074962
Número CAS: 121602-93-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb9822f59851c998126df6d00131ba185407823&vid=7ebee7c74be86d29f99ba00875e063f405a2f8c4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity