Print…
Acido 2-Fluorobenzoico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: o-Fluorobenzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
412244-100G 412244-25G
SIAL412244-100GEA 110 EUR
SIAL412244-100G SIAL412244-25G
Acido 2-Fluorobenzoico, Sigma-Aldrich®
Acido 2-Fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₅FO₂
Peso Molecular: 140.11 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Densidade: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002405
Número CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1