Print…
2,6-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
190039-25G 190039-5G
SIAL190039-25GEA 130 EUR
SIAL190039-25G SIAL190039-5G
2,6-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de ebulição: 72…77 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 159…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002411
Número CAS: 385-00-2
EINECS: 206-856-3