Print…
2,3,4-Trifluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
MQ100
333824-25G 333824-5G
SIAL333824-25GEA 89 EUR
SIAL333824-25G SIAL333824-5G
2,3,4-Trifluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Peso Molecular: 176.09 g/mol
Ponto de ebulição: 237
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Número MDL : MFCD00061232
Número CAS: 61079-72-9