Print…
Metilo 4-nitrobenzoato ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Nitrobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-nitrobenzoate
A12928.22 A12928.36
A12928.22EA 50.2 EUR
A12928.22 A12928.36
Metilo 4-nitrobenzoato ≥99%
Metilo 4-nitrobenzoato
Purity: 99% CAS No.: 619-50-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 95-97° Beilstein Reference: 1912198
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007350
Número CAS: 619-50-1
EINECS: 210-599-2