Etil 4-fluorobenzoato ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
B21484.06
B21484.14
B21484.22
B21484.06EA
31.6
EUR
B21484.06
B21484.14
B21484.22
Etil 4-fluorobenzoato ≥99%
Etil 4-fluorobenzoato
Purity: 99%
CAS No.: 451-46-7
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Recognizable
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 209-210°
Beilstein Reference: 1866794
Merck Reference: 14,4171
MDL No.: MFCD00000351
Fórmula:
C₉H₉FO₂ Ponto de ebulição: 209…210 °C Ponto de Fusão: 25…27 °C Densidade: 1,146 Ponto de Inflamação: 81 °C (177 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000351 Número CAS: 451-46-7 EINECS: 207-194-8 Merck Index: 14,4171 |