Print…
Etil 4-fluorobenzoato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
146800050 146800250 146801000
ACRO146800050EA 14.9 EUR
ACRO146800050 ACRO146800250 ACRO146801000
Etil 4-fluorobenzoato 99%
Etil 4-fluorobenzoato
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de ebulição: 210 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 25…27 °C
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000351
Número CAS: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %