Print…
Methyl-3-nitrobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
A15155.18 A15155.30
A15155.18EA 44 EUR
A15155.18 A15155.30
Methyl-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 618-95-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 279° MDL No.: MFCD00007250
Fórmula: C₈H₇NO₄
Peso Molecular: 181.15 g/mol
Ponto de ebulição: 279 °C
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007250
Número CAS: 618-95-1
EINECS: 210-573-0