Etilo 3-Fluorobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 3-fluorobenzoate, 3-Fluorobenzoic acid ethyl ester
L07984.09
L07984.18
L07984.09EA
22
EUR
L07984.09
L07984.18
Etilo 3-Fluorobenzoato ≥98%
Etilo 3-Fluorobenzoato
Purity: 98+%
CAS No.: 451-02-5
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4850
Odour: Recognizable
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 2045876
MDL No.: MFCD00000336
Fórmula:
C₉H₉FO₂ Ponto de ebulição: 208 °C Densidade: 1,136 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000336 Número CAS: 451-02-5 EINECS: 207-191-1 |