Methyl-2-fluorobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
A16133.06
A16133.14
A16133.06EA
15.2
EUR
A16133.06
A16133.14
Methyl-2-fluorobenzoate ≥98%
Methyl-2-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 394-35-4
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Aromatic
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 1862493
MDL No.: MFCD00017913
Fórmula:
C₈H₇FO₂ Ponto de ebulição: 109…110 °C (35 mmHg) Densidade: 1,210 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017913 Número CAS: 394-35-4 EINECS: 206-894-0 |