Print…
2-Fluorobenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
B24921.09 B24921.18 B24921.30
B24921.09EA 42.4 EUR
B24921.09 B24921.18 B24921.30
2-Fluorobenzhydrazide ≥98%
2-Fluorobenzhydrazide
Purity: 98% CAS No.: 446-24-2 Molecular Formula: C7H7FN2O Formula Weight: 154.14 Melting Point: 72-74° MDL No.: MFCD00025112
Fórmula: C₇H₇FN₂O
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025112
Número CAS: 446-24-2