Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
306350010 306350050
ACRO306350010EA 34.1 EUR
ACRO306350010 ACRO306350050
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Ponto de ebulição: 55…56 °C (2 mmHg)
Densidade: 1.42 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052329
Número CAS: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %