Print…
Pentafluorobenzoyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
103772-1G 103772-25G 103772-5G
SIAL103772-1GEA 51.6 EUR
SIAL103772-1G SIAL103772-25G SIAL103772-5G
Pentafluorobenzoyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇ClF₅O
Peso Molecular: 230.52 g/mol
Ponto de ebulição: 158
Densidade: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000657
Número CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
Encomendar
Appearance (Color) Colorless to Light Yellow
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
GC (area %) ≥98.5%