Print…
Pentafluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41331.0005 8.41331.0025
8.41331.0005EA 79.8 EUR
8.41331.0005 8.41331.0025
Pentafluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC) para síntese, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇ClF₅O
Peso Molecular: 230.52 g/mol
Ponto de ebulição: 158
Densidade: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000657
Número CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Assay (GC, area%) ≥98.0%
Identity (IR) Passes test
Boiling Point 158 - 159 °C (1013 hPa)
Density 1.664 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic