Print…
Pentafluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
A12420.06 A12420.14 A12420.22
A12420.06EA 67.7 EUR
A12420.06 A12420.14 A12420.22
Pentafluorobenzoyl chloride ≥98%
Pentafluorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2251-50-5 Molecular Formula: C7ClF5O Formula Weight: 230.52 Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 158-159° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000657
Fórmula: C₇ClF₅O
Peso Molecular: 230.52 g/mol
Ponto de ebulição: 158…159 °C
Densidade: 1.668
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000657
Número CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265