Print…
4-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: p-Fluorobenzoyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
119946-100G 119946-25G 119946-5G
SIAL119946-100GEA 165 EUR
SIAL119946-100G SIAL119946-25G SIAL119946-5G
4-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 180
Ponto de Fusão: 9
Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000684
Número CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8 II