Print…
4-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Fluorobenzoyl chloride
A12946.14 A12946.22 A12946.36
A12946.14EA 37.7 EUR
A12946.14 A12946.22 A12946.36
4-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 403-43-0 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5320 Odour: Acidic Melting Point: 10-12° Boiling Point: 193° Beilstein Reference: 386215 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000684
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 193 °C
Ponto de Fusão: 10…12 °C
Densidade: 1.326
Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000684
Número CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265