Print…
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Fluorobenzoyl chloride
152950250 152951000
ACRO152950250EA 36.3 EUR
ACRO152950250 ACRO152951000
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 82 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 9
Densidade: 1.34 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000684
Número CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %