3-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
L09152.06
L09152.14
L09152.06EA
27.1
EUR
L09152.06
L09152.14
3-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
3-Fluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1711-07-5
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5285
Odour: Pungent
Melting Point: -30°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 636610
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000670
Fórmula:
C₇H₄ClFO Peso Molecular: 158.56 g/mol Ponto de ebulição: 188…189 °C Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1.320 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000670 Número CAS: 1711-07-5 EINECS: 216-977-3 UN: 3265 |