Print…
3,5-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
290254-25G 290254-5G
SIAL290254-25GEA 270 EUR
SIAL290254-25G SIAL290254-5G
3,5-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₂O
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010309
Número CAS: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8,II