3,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L08188.06
L08188.14
L08188.06EA
61.8
EUR
L08188.06
L08188.14
3,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
3,4-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 76903-88-3
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 4177619
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009930
Fórmula:
C₇H₃ClF₂O Ponto de ebulição: 185…186 °C Densidade: 1,402 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009930 Número CAS: 76903-88-3 EINECS: 278-570-7 UN: 3265 ADR: 8,II |