Print…
2-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: o-Fluorobenzoyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
120847-100G 120847-25G
SIAL120847-100GEA 186 EUR
SIAL120847-100G SIAL120847-25G
2-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 206
Densidade: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000656
Número CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8 II