Print…
2-Fluorobenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: o-Fluorobenzoyl chloride
153090250 153091000
ACRO153090250EA 35.4 EUR
ACRO153090250 ACRO153091000
2-Fluorobenzoyl chloride 97%
2-Fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 90…92 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1.32 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000656
Número CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 1760
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %