Print…
2,6-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
249408-100G 249408-25G
SIAL249408-100GEA 322 EUR
SIAL249408-100G SIAL249408-25G
2,6-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₂O
Ponto de ebulição: 72 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000659
Número CAS: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 3265
ADR: 8,II