2,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10651.06
A10651.14
A10651.06EA
53.5
EUR
A10651.06
A10651.14
2,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,5-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 35730-09-7
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5150
Boiling Point: 81-83°/14mm
Beilstein Reference: 2046666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009929
Fórmula:
C₇H₃ClF₂O Ponto de ebulição: 81…83 °C (14 mmHg) Densidade: 1,425 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009929 Número CAS: 35730-09-7 EINECS: 252-701-8 UN: 3265 ADR: 8,II |